Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylamine |
| Flammepunkt | −11.00 °C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Specifik vægtfylde | 1L = 0.73kg |
| Formel vægt | 101.19 |
| Procent renhed | 100% |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |
| Fysisk form | Liquid |