Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylamine |
| Smeltepunkt | -115,0 °C |
| Tæthed | 0.7280g/mL |
| Kogepunkt | 90,0 °C |
| Flammepunkt | −11 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C2H5)3N |
| Brydningsindeks | 1,3990 til 1,4010 |
| Mængde | 2.5 L |
| Vis mere |