Få mere at vide
Triethylamin, 99%
Artikelnummer. 11480493
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480493 2500 mL 2500ml
11413920 250 mL -
11470493 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12646.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.50 DKK
    630.65 DKK / 2500ml
    Spare 70.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101,193 g/mol
Triethylamin er en base, der anvendes til fremstilling af estere og amider ud fra acylchlorider samt ved syntesen af kvaternære ammoniumforbindelser. Det fungerer som en katalysator i dannelsen af urethanskum og epoxyharpikser, dehydrohalogeneringsreaktioner, syreneutralisator til kondensationsreaktioner og Swern-oxidationer. Det finder anvendelse i omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC) som en mobilfasemodifikator. Det bruges også som acceleratoraktivator for gummi, som drivmiddel, som korrosionsinhibitor, som hærdnings- og hærdningsmiddel til polymerer og til afsaltning af havvand. Desuden bruges det i bilstøbeindustrien og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylamin er en base, der anvendes til fremstilling af estere og amider ud fra acylchlorider samt i syntesen af kvaternære ammoniumforbindelser. Det fungerer som en katalysator i dannelsen af urethanskum og epoxyharpikser, dehydrohalogeneringsreaktioner, syreneutralisator til kondensationsreaktioner og Swern-oxidationer. Det finder anvendelse i omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC) som en mobilfasemodifikator. Det bruges også som acceleratoraktivator for gummi, som drivmiddel, som korrosionsinhibitor, som hærdnings- og hærdningsmiddel til polymerer og til afsaltning af havvand. Desuden bruges det i bilstøbeindustrien og tekstilindustrien.
Opløselighed Blandbar med vand, ether og
ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-44-8
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.193
MDL nummer MFCD00009051
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC navn N,N-diethylethanamin
SMIL CCN(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
Smeltepunkt °C to 115°C
Tæthed 0.7255
Kogepunkt 89°C to 90°C
Flammepunkt -11°C (12°F)
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (CH3CH2)3N
Brydningsindeks 1.4005
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Opløselighedsinformation Miscible with water,ether and ethanol.
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: triethylamine