Få mere at vide
Triethylamin, 99+%
Artikelnummer. 11351779
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351779 3 x 1 kg 3kg
11331779 250 g 250g
11341779 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012391.D5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101,193 g/mol
Triethylamin er en base, der anvendes til fremstilling af estere og amider ud fra acylchlorider samt ved syntesen af kvaternære ammoniumforbindelser. Det fungerer som en katalysator i dannelsen af urethanskum og epoxyharpikser, dehydrohalogeneringsreaktioner, syreneutralisatorer til kondensationsreaktioner og Swern-oxidationer. Det finder anvendelse i omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC) som en mobilfasemodifikator. Det bruges også som acceleratoraktivator for gummi, som drivmiddel, som korrosionsinhibitor, som hærdnings- og hærdningsmiddel til polymerer og til afsaltning af havvand. Desuden bruges det i bilstøbeindustrien og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-44-8
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.193
MDL nummer MFCD00009051
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC navn N,N-diethylethanamin
SMIL CCN(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
Smeltepunkt -115 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.726 g/mL
Kogepunkt 89 °C til 90 °C
Flammepunkt -11 °C (12 °F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel (CH3CH2)3N
Brydningsindeks 1.4005
Mængde 3 x 1 kg
FN nummer UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Opløselighedsinformation Blandet med vand, æter og ethanol.
Formel vægt 101.19
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske