Få mere at vide
Triethylamin, 99+%
Beskrivelse
Triethylamin er en base, der anvendes til fremstilling af estere og amider ud fra acylchlorider samt ved syntesen af kvaternære ammoniumforbindelser. Det fungerer som en katalysator i dannelsen af urethanskum og epoxyharpikser, dehydrohalogeneringsreaktioner, syreneutralisatorer til kondensationsreaktioner og Swern-oxidationer. Det finder anvendelse i omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC) som en mobilfasemodifikator. Det bruges også som acceleratoraktivator for gummi, som drivmiddel, som korrosionsinhibitor, som hærdnings- og hærdningsmiddel til polymerer og til afsaltning af havvand. Desuden bruges det i bilstøbeindustrien og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylamine |
| Smeltepunkt | 115 °C |
| Tæthed | 0.726 |
| Kogepunkt | 89 °C til 90 °C |
| Flammepunkt | -11 °C (12 °F) |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Lineær formel | (CH3CH2)3N |
| Brydningsindeks | 1.4005 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1296 |
| Vis mere |