Få mere at vide
Triethylamin, 99,7%, ekstra ren
Artikelnummer. 10621643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10621643 5 g 5g
10741301 50 g 50g
10184473 1 kg 1kg
10659283 2.5 kg 2.5kg
10438643 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10621643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219510050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.41 DKK
    197.65 DKK / 5g
    Spare 21.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-44-8
MDL nummer MFCD00009051
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC navn N,N-diethylethanamin
SMIL CCN(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
Navn note 99.7%
Smeltepunkt -115.0°C
Tæthed 0.7280g/mL
Kogepunkt 90.0°C
Flammepunkt −11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.6% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H15N
Lineær formel (C2H5)3N
Brydningsindeks 1.3990 to 1.4010
Mængde 5 g
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Merck Index 15, 9831
Specifik vægtfylde 0.728
Opløselighedsinformation Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Molekylvægt (g/mol) 101.19
Viskositet 0.36 mPa.s (20°C)
Formel vægt 101.19
Damptryk 69mbar at 20°C
Procent renhed 99.7%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske