Få mere at vide
Triethylamine, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15638500 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 2 mL
Emballage:
Ampoule
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15638500 10 x 2 mL Ampoule Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15638500 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 1792410X2ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
CAS 121-44-8
Tæthed 0.726g/mL at 25°C
Eksplosionsgrænse 0.08
Flammepunkt −15°C (5°F)
Tændingspunkt 593°F
Emballage Ampoule
Molekylær formel C6H15N
Lineær formel (C2H5)3N
MDL nummer MFCD00009051
Mængde 10 x 2 mL
FN nummer UN1296
Beilstein 605283
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
InChI nøgle ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)CC
IUPAC navn N,N-diethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Dampdensitet 3.5 (vs air)
ChEBI CHEBI:35026
Formel vægt 101.19g/mol
Damptryk 51.75mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.5%