Få mere at vide
Triethylamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315694
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315694 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315694 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17832000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylamine
CAS 121-44-8
Analyt- eller komponentnavne Triethylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H15 N
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCN(CC)CC
IUPAC navn N,N-diethylethanamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 101.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 101.1204 g/mol