Få mere at vide
Triethylaluminium, 0.6M solution in heptane, AcroSeal™
Artikelnummer. 10188102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10188102 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10198102 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10188102 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381171000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-93-8 | C6H15Al | 114.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-93-8 , 142-82-5
Molekylær formel C6H15Al
Molekylvægt (g/mol) 114.17
MDL nummer MFCD00009015
InChI nøgle VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylaluminum, triethylaluminium, aluminum, triethyl, triethylalane, unii-h426e9h3tt, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl-aluminum, triethyl aluminum, triethyl-aluminum
PubChem CID 16682930
IUPAC navn triethylaluman
SMIL CC[Al](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylaluminium
Navn note 0.6M Solution in Heptane
Farve Farveløs
Tæthed 0.6880g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel Al(CH2CH3)3
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 326
Specifik vægtfylde 0.688
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formel vægt 114.17
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylaluminium, 0.6M solution in heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.