Få mere at vide
Triethyl4-phosphonobutyrate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl4-phosphonobutyrate |
| CAS | 2327-69-7 |
| Molekylær formel | C10H21O5P |
| MDL nummer | MFCD00015168 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C(OCC)CCCP(OCC)(OCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.24 |
| Procent renhed | 98% |