Få mere at vide
Triethylfosfonoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl Phosphonoacetate |
| Mængde | 500 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 224.0814 |