Få mere at vide
Triethyl phosphonoacetate, 98+%
Artikelnummer. 11458086
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458086 2500 g 2500g
11438086 100 g 100g
11448086 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14120.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.193 g/mol
Triethylphosphonoacetat tjener som en reaktant, der anvendes i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner, Tsuji-Trost-reaktioner, Intramolekylær Heck-type cyklisering og isomeriseringer og Intramolekylære aryne-en-reaktioner. I Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen bruges det som et reagens til at fremstille chiral 2-methylcyclopropancarboxylsyre fra (S)-propylenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylphosphonoacetat tjener som en reaktant, der bruges i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner, Tsuji-Trost-reaktioner, Intramolekylær Heck-type cyklisering og isomeriseringer og Intramolekylære aryne-en-reaktioner. I Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen bruges det som et reagens til at fremstille chiral 2-methylcyclopropancarboxylsyre fra (S)-propylenoxid.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-13-0
Molekylær formel C8H17O5P
Molekylvægt (g/mol) 224.193
MDL nummer MFCD00009177
InChI nøgle GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMIL CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphonoacetate
Smeltepunkt -24°C
Tæthed 1.125
Kogepunkt 260°C to 262°C
Flammepunkt 165°C (329°F)
Brydningsindeks 1.431
Mængde 2500 g
Beilstein 1343714
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 224.19
Procent renhed ≥98%