Få mere at vide
Triethylfosphonoacetat, 98+%
Beskrivelse
Triethylphosphonoacetat tjener som en reaktant, der anvendes i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner, Tsuji-Trost-reaktioner, Intramolekylær Heck-type cyklisering og isomeriseringer og Intramolekylære aryne-en-reaktioner. I Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen bruges det som et reagens til at fremstille chiral 2-methylcyclopropancarboxylsyre fra (S)-propylenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triethylphosphonoacetat tjener som en reaktant, der bruges i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner, Tsuji-Trost-reaktioner, Intramolekylær Heck-type cyklisering og isomeriseringer og Intramolekylære aryne-en-reaktioner. I Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen bruges det som et reagens til at fremstille chiral 2-methylcyclopropancarboxylsyre fra (S)-propylenoxid.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl phosphonoacetate |
| Smeltepunkt | -24 °C |
| Tæthed | 1.125 |
| Kogepunkt | 260 °C til 262 °C |
| Flammepunkt | 165 °C (329 °F) |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1343714 |
| Opløselighedsinformation | Let blandet med vand. |
| Formel vægt | 224.19 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triethyl phosphonoacetate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphonoacetate