Få mere at vide
Triethyl phosphonoacetate, 97%
Artikelnummer. 10684612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10684612
Brand: Thermo Scientific Acros 139705000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-13-0
Molekylær formel C8H17O5P
Molekylvægt (g/mol) 224.19
InChI nøgle GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMIL CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphonoacetate
Surhed 2mg KOH/g max.
Smeltepunkt -24.0°C
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 260.0°C to 262.0°C
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4300 to 1.4320
Mængde 500 g
Beilstein 04,I,573
Fieser 01,1216; 06,612; 12,527; 13,255
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 224.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphonoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.