missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triethyl Phosphate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 78-40-0 |
| Smeltepunkt | -57°C |
| Tæthed | 1.069 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 215°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (C2H5O)3PO |
| MDL nummer | MFCD00009077 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Triethyl phosphate, Phosphoric acid triethyl ester, TEP, Triethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.15 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?