missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triethyl Phosphate-d15, TRC

Artikelnummer. 30453650
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30453650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT776952100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphate-d15
CAS 135942-11-9
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 D15 O4 P
Mængde 100 mg
Synonym Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI), Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 197.25
Formel vægt 197.165
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.