missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triethyl Phosphate-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl phosphate-d15 |
| CAS | 135942-11-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 D15 O4 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI), Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.25 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?