Få mere at vide
Triethyl phosphate D15, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl phosphate-d15 |
| CAS | 135942-11-9 |
| Molekylær formel | C6 D15 O4 P |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.25 |
| Formel vægt | 197.165 g/mol |