Få mere at vide
Triethylfosfat, 99+%
Artikelnummer. 11359207
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359207 100 g -
11349207 25 g 25g
11339207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040001.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182,16 g/mol
Triethylphosphat anvendes som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-40-0
Molekylær formel C6H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 182.16
MDL nummer MFCD00009077
InChI nøgle DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC navn triethylphosphat
SMIL CCOP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphate
Tæthed 1.072 g/mL
Kogepunkt 215 °C
Flammepunkt 115 °C (240 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.405
Mængde 100 g
Merck Index 14,9674
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 182.16
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate