Få mere at vide
Triethyl phosphate, 99+%
Artikelnummer. 11339207
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 11339207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040001.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethylphosphat anvendes som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-40-0
Molekylær formel C6H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 182.16
MDL nummer MFCD00009077
InChI nøgle DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC navn triethylphosphat
SMIL CCOP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphate
Tæthed 1.072 g/mL
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 115°C (240°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.405
Mængde 500 g
Merck Index 14,9674
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 182.16
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Triethyl phosphate