Få mere at vide
Triethylfosfat, 99%
Artikelnummer. 10522731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522731 1 kg Glasflaske 1kg
10143190 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139680010
Månedens tilbud på kemikalier
Brug rabatkode 28093
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-40-0
Molekylær formel C6H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 182.16
MDL nummer MFCD00009077
InChI nøgle DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC navn triethylphosphat
SMIL CCOP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphate
Navn note 99%
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 111°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)3P(O)
Brydningsindeks 1.4050 to 1.407
Mængde 1 kg
Beilstein 01, 332
Fieser 01,1212; 16,3
Merck Index 15, 9838
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,aliphatic,aromatic and chlorinated hydrocarbons,soluble in most other organic solvents
Formel vægt 182.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /