Få mere at vide
Triethylfosfat, 99%
Artikelnummer. 10143190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143190 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10522731 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139680025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1761.22 DKK
    1584.65 DKK / 2.5kg
    Spare 176.57 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-40-0
Molekylær formel C6H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 182.16
MDL nummer MFCD00009077
InChI nøgle DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC navn triethylphosphat
SMIL CCOP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphate
Navn note 99%
Smeltepunkt -56 °C
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 215 °C
Flammepunkt 111 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)3P(O)
Brydningsindeks 1,4050 til 1,407
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01, 332
Fieser 01,1212; 16,3
Merck Index 15, 9838
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ætere, ketoner, estere, alifatiske, aromatiske og klorerede kulbrinter, opløselige i de fleste andre organiske opløsningsmidler
Formel vægt 182.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /