Få mere at vide
Triethylfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11449066
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449066 2500 g 2500g
11439066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17938.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182,16 g/mol
Triethylphosphat finder det store anvendelser i plastindustrien som et flammehæmmer, blødgører og bærer, hvor det er tilgængeligt i matrixen. Yderligere 10 til 20 % anvendes i andre industrigrene som opløsningsmiddel, blødgører, flammehæmmer eller mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og lakker. Triethylphosphat er et nyttigt syntetisk mellemprodukt, der anvendes til syntese af mesoporøse sfærer af metaloxider og fosfater. Det bruges også som en industriel katalysator, der anvendes i ketensyntese, hvor forbindelsen hydrolyseres, som polymerharpiksmodificerende middel, som opløsningsmiddel, et billakreparationsprodukt og som flammehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylphosphat finder det store anvendelser i plastindustrien som flammehæmmer, blødgører og bærer, hvor det er tilgængeligt i matrixen. Yderligere 10 til 20 % anvendes i andre industrigrene som opløsningsmiddel, blødgører, flammehæmmer eller mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og lakker. Triethylphosphat er et nyttigt syntetisk mellemprodukt, der anvendes til syntese af mesoporøse sfærer af metaloxider og fosfater. Det bruges også som en industriel katalysator, der anvendes i ketensyntese, hvor forbindelsen hydrolyseres,
som polymerharpiksmodificerende middel, som opløsningsmiddel, et
billakreparationsprodukt og som flammehæmmer Opløselighed
°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-40-0
Molekylær formel C6H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 182.16
MDL nummer MFCD00009077
InChI nøgle DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC navn triethylphosphat
SMIL CCOP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl phosphate
Tæthed 1.072
Kogepunkt 215 °C
Flammepunkt 115 °C (240 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.405
Mængde 2500 g
Merck Index 14,9674
Opløselighedsinformation Helt blandbar i vand ved 20 °C.
Formel vægt 182.16
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate