Få mere at vide
Triethyl Orthoformat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl Orthoformate |
| CAS | 122-51-0 |
| Molekylær formel | C7H16O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1,1',1''-[Methylidyne-tris(oxy)]tris-Ethane, Orthoformic Acid Triethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(OCC)OCC |
| IUPAC navn | diethoxymethoxyethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.1099 |