Få mere at vide
Triethyl Orthoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl Orthoacetate |
| CAS | 78-39-7 |
| Molekylær formel | C8H18O3 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1,1,1-Triethoxyethane, Orthoacetic Acid Triethyl Ester, Ethyl Orthoacetate, NSC 5596 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(C)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | 1,1,1-triethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vægt | 162.1256 |