Få mere at vide
Triethyl methanetricarboxylate, 98%
Artikelnummer. 11955031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955031 100 mL Glasflaske 100ml
10793891 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139631000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6279-86-3 | C10H16O6 | 232.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6279-86-3
Molekylær formel C10H16O6
Molekylvægt (g/mol) 232.23
InChI nøgle AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarbethoxymethane, triethylmethanetricarboxylate, methanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-malonic acid diethyl ester, methanetricarboxylic acid triethyl ester, carboxymalonic acid triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl malonate, diethyl 2-ethoxycarbonyl propane-1,3-dioate, pubchem3106, triethoxycarbonylmethane
PubChem CID 80471
IUPAC navn triethylmethanetricarboxylat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl methanetricarboxylate
Smeltepunkt 29.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 253.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH(CO2C2H5)3
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4260
Mængde 100 mL
Beilstein 02,81
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 232.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning