Få mere at vide
Triethyl methanetricarboxylate, 98%
Artikelnummer. 11368105
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368105 5 g 5g
11378105 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368105 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08356.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6279-86-3 | C10H16O6 | 232.232 g/mol
Methanetricarboxylater er blevet brugt som blokerede malonestere, hvilket begrænser reaktionen med alkylhalogenider til monoalkylering. Den uønskede carboxylgruppe kan fjernes ved behandling med Na-alkoxid, LDA eller BCl3. Giver en nyttig 2-carbon kæde forlængelsesmetode, der tilføjer Michael-acceptorer under faseoverførselsbetingelser. Triethylmethanetricarboxylat bruges til syntese af nye inhibitorer af Hsp90. Det bruges også til fremstilling af nye dihydroquinolin-3-carboxylsyrer, der fungerer som HIV-1 integrasehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methanetricarboxylater
er blevet brugt som″ blokeret″ maloniske estere, hvilket begrænser reaktionen med alkylhalogenider til monoalkylering. Den uønskede carboxylgruppe kan fjernes ved behandling med Na-alkoxid, LDA eller BCl3. Giver en nyttig 2-carbon kæde forlængelsesmetode, der tilføjer Michael-acceptorer under faseoverførselsbetingelser. Triethylmethanetricarboxylat bruges til syntese af nye inhibitorer af Hsp90. Det bruges også til fremstilling af nye dihydroquinolin-3-carboxylsyrer, der fungerer som HIV-1 integrasehæmmere.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6279-86-3
Molekylær formel C10H16O6
Molekylvægt (g/mol) 232.232
MDL nummer MFCD00009150
InChI nøgle AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarbethoxymethane, triethylmethanetricarboxylate, methanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-malonic acid diethyl ester, methanetricarboxylic acid triethyl ester, carboxymalonic acid triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl malonate, diethyl 2-ethoxycarbonyl propane-1,3-dioate, pubchem3106, triethoxycarbonylmethane
PubChem CID 80471
IUPAC navn triethylmethanetricarboxylat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl methanetricarboxylate
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Tæthed 1.095
Kogepunkt 253°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 5 g
Beilstein 1793645
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 232.23
Procent renhed 98%