missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triethyl isocitrate, TRC

Artikelnummer. 30452730
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452730 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT833990100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triethyl isocitrate
CAS 16496-37-0
Molekylær formel C12 H20 O7
Mængde 100 mg
Synonym Triethyl isocitrate
InChI formel InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-8(11(15)18-5-2)10(14)12(16)19-6-3/h8,10,14H,4-7H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)CC(C(O)C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC navn triethyl 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 276.283
Formel vægt 276.121
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.