Få mere at vide
Triethyl isocitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl isocitrate |
| CAS | 16496-37-0 |
| Molekylær formel | C12 H20 O7 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Triethyl isocitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-8(11(15)18-5-2)10(14)12(16)19-6-3/h8,10,14H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C(O)C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | triethyl 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.283 |
| Formel vægt | 276.121 |