Få mere at vide
Triethyl-d15-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylamine-d15 |
| CAS | 66688-79-7 |
| Molekylær formel | C6 2H15 N |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.282 |
| Formel vægt | 116.215 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |