Få mere at vide
Triethylcitrat, Mikromol™
Beskrivelse
Triethylcitrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl citrate |
| CAS | 77-93-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triethyl citrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H20 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Triethyl citrate, Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | Triethyl 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat |
| Vis mere |