Få mere at vide
Triethyl citrate, 99%
Artikelnummer. p-4510697 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 10075942
Brand: Thermo Scientific Acros 375062500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-93-0
Molekylær formel C12H20O7
Molekylvægt (g/mol) 276.29
InChI nøgle DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC navn triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl citrate
Smeltepunkt -46.0°C
Tæthed 1.1360g/mL
Kogepunkt 294.0°C
Flammepunkt 151°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.4400 to 1.4430
Mængde 250 g
Merck Index 15,2325
Specifik vægtfylde 1.136
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viskositet 35.2 mPa.s (25°C)
Formel vægt 276.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske