Få mere at vide
Triethylcitrat, 99%
Beskrivelse
Triethylcitrat fungerer som blødgører for polyvinylchlorid og plast. Det er også nyttigt i farmaceutiske belægninger. Det anvendes som en farvestofindfangning til fremstilling af emissionsmembranfiltre til kontaktfluorescensbilleddannelse. Det bruges også til fremstilling af grønne nanokompositter fra celluloseacetat. Det finder anvendelse som en pseudo-emulgator i e-cigaretjuice. Desuden fungerer det som lecithin og bruges i fødevarer. Ud over dette fungerer det som et bærereagens og sekvestreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triethylcitrat fungerer som blødgører for polyvinylchlorid og plast. Det er også nyttigt i farmaceutiske belægninger. Det anvendes som en farvestofindfangning til fremstilling af emissionsmembranfiltre til kontaktfluorescensbilleddannelse. Det bruges også til fremstilling af grønne nanokompositter fra celluloseacetat. Det finder anvendelse som en pseudo-emulgator i e-cigaretjuice. Desuden fungerer det som lecithin og bruges i fødevarer. Ud over dette fungerer det som et bærereagens og sekvestreringsmiddel.
Opløselighed Blandbar med vand, alkohol og
diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl citrate |
| Smeltepunkt | -55 °C |
| Tæthed | 1.137 |
| Kogepunkt | 126 °C til 127 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 176 °C (348 °F) |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1801199 |
| Merck Index | 14,2326 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, alkohol og diethylether. |
| Vis mere |