Få mere at vide
Triethyl citrate, 99%
Artikelnummer. 11303286
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
Artikelnummer. 11303286
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12639.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.285 g/mol
Triethylcitrat fungerer som blødgører for polyvinylchlorid og plast. Det er også nyttigt i farmaceutiske belægninger. Det anvendes som en farvestofindfangning til fremstilling af emissionsmembranfiltre til kontaktfluorescensbilleddannelse. Det bruges også til fremstilling af grønne nanokompositter fra celluloseacetat. Det finder anvendelse som en pseudo-emulgator i e-cigaretjuice. Desuden fungerer det som lecithin og bruges i fødevarer. Ud over dette fungerer det som et bærereagens og sekvestreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylcitrat fungerer som blødgører for polyvinylchlorid og plast. Det er også nyttigt i farmaceutiske belægninger. Det anvendes som en farvestofindfangning til fremstilling af emissionsmembranfiltre til kontaktfluorescensbilleddannelse. Det bruges også til fremstilling af grønne nanokompositter fra celluloseacetat. Det finder anvendelse som en pseudo-emulgator i e-cigaretjuice. Desuden fungerer det som lecithin og bruges i fødevarer. Ud over dette fungerer det som et bærereagens og sekvestreringsmiddel.
Opløselighed Blandbar med vand, alkohol og
diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-93-0
Molekylær formel C12H20O7
Molekylvægt (g/mol) 276.285
MDL nummer MFCD00009201
InChI nøgle DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC navn triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl citrate
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 1.137
Kogepunkt 126°C to 127°C (1 mmHg)
Flammepunkt 176°C (348°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 250 g
Beilstein 1801199
Merck Index 14,2326
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Formel vægt 276.29
Procent renhed 99%