Få mere at vide
Triethylcitrat, 99%
Artikelnummer. 10075942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10075942 250 g Plastflaske 250g
10137742 1 kg Plastflaske 1kg
11995061 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10075942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 DKK
    192.65 DKK / 250g
    Spare 34.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-93-0
Molekylær formel C12H20O7
Molekylvægt (g/mol) 276.29
InChI nøgle DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC navn triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl citrate
Smeltepunkt -46,0 °C
Tæthed 1.1360g/mL
Kogepunkt 294,0 °C
Flammepunkt 151 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4430
Mængde 250 g
Merck Index 15,2325
Specifik vægtfylde 1.136
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5,7% (25 °C)
Viskositet 35,2 mPa (25 °C)
Formel vægt 276.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske