Få mere at vide
Triethylborat, 97%
Beskrivelse
Triethylborat bruges som opløsningsmiddel i harpiks, maling, lak, klæbemidler og fugemassekemikalier. Det bruges som katalysator for syntetisk voks og harpiks. Det er en aktiv bestanddel af flammehæmmere i tekstilindustrien og i svejsemidler. Det bruges til at fremstille m-tolyl-eddikesyre-ethylester ved at reagere med 1-brommethyl-3-methyl-benzen og carbonmonoxid under anvendelse af 1,5-hexadien-diumchlorid som katalysator. Yderligere bruges det i pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triethylborat anvendes som opløsningsmiddel i harpiks, maling, lak, klæbemidler og fugemassekemikalier. Det bruges som katalysator for syntetisk voks og harpiks. Det er en aktiv bestanddel af flammehæmmere i tekstilindustrien og i svejsemidler. Det bruges til at fremstille m-tolyl-eddikesyreethylester ved at reagere med 1-brommethyl-3-methyl-benzen og carbonmonoxid under anvendelse af 1,5-hexadienρdiumchlorid som katalysator. Yderligere bruges det i pyroteknik.
Opløselighed Blandbar med
alkohol og æter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, stærke oxidationsmidler, mineralsyrer og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl borate |
| Smeltepunkt | -85 °C |
| Tæthed | 0.858 |
| Kogepunkt | 117 °C til 118 °C |
| Flammepunkt | 11 °C (51 °F) |
| Lugt | Mild |
| Lineær formel | (CH3CH2O)3B |
| Brydningsindeks | 1.374 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN1176 |
| Vis mere |