Få mere at vide
Triethylborat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423008
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423008 100 mL 100ml
11433008 500 mL 500ml
11443008 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18728.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145.993 g/mol
Triethylborat bruges som opløsningsmiddel i harpiks, maling, lak, klæbemidler og fugemassekemikalier. Det bruges som katalysator for syntetisk voks og harpiks. Det er en aktiv bestanddel af flammehæmmere i tekstilindustrien og i svejsemidler. Det bruges til at fremstille m-tolyl-eddikesyre-ethylester ved at reagere med 1-brommethyl-3-methyl-benzen og carbonmonoxid under anvendelse af 1,5-hexadien-diumchlorid som katalysator. Yderligere bruges det i pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylborat anvendes som opløsningsmiddel i harpiks, maling, lak, klæbemidler og fugemassekemikalier. Det bruges som katalysator for syntetisk voks og harpiks. Det er en aktiv bestanddel af flammehæmmere i tekstilindustrien og i svejsemidler. Det bruges til at fremstille m-tolyl-eddikesyreethylester ved at reagere med 1-brommethyl-3-methyl-benzen og carbonmonoxid under anvendelse af 1,5-hexadienρdiumchlorid som katalysator. Yderligere bruges det i pyroteknik.
Opløselighed Blandbar med
alkohol og æter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, stærke oxidationsmidler, mineralsyrer og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-46-9
Molekylær formel C6H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 145.993
MDL nummer MFCD00009073
InChI nøgle AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC navn triethylborat
SMIL B(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl borate
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.858
Kogepunkt 117°C to 118°C
Flammepunkt 11°C (51°F)
Lugt Mild
Lineær formel (CH3CH2O)3B
Brydningsindeks 1.374
Mængde 100 mL
FN nummer UN1176
Beilstein 1699052
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether.
Formel vægt 145.99
Procent renhed 97%