Få mere at vide
Triethylborat, 97%
Artikelnummer. 10626714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626714 1 L Glasflaske 1 L
10031490 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139580010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-46-9
Molekylær formel C6H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 145.99
MDL nummer MFCD00009073
InChI nøgle AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC navn triethylborat
SMIL B(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl borate
Navn note 97%
Smeltepunkt -84,5 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8580g/mL
Kogepunkt 117,0 °C til 118,0 °C
Flammepunkt 11 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)3B
Brydningsindeks 1,3720 til 1,3740
Mængde 1 L
Beilstein 01, 335
Specifik vægtfylde 0.858
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 145.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl borate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.