Få mere at vide
Triethylborat, 97%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793892 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10783892 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428658000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 150-46-9 | Molekylformel: C6H15BO3 | Molekylvægt: 145,99 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-46-9
Molekylær formel C6H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 145.99
MDL nummer MFCD00009073
InChI nøgle AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC navn triethylborat
SMIL B(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl borate
Smeltepunkt -84,5 °C
Tæthed 0.8580g/mL
Kogepunkt 117,0 °C til 118,0 °C
Flammepunkt 11 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)3B
Brydningsindeks 1,3720 til 1,3740
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.858
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 145.99
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl borate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.