Få mere at vide
Triethylborat, 97%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10783892 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10793892 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428651000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-46-9
Molekylær formel C6H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 145.99
MDL nummer MFCD00009073
InChI nøgle AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC navn triethylborat
SMIL B(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl borate
Smeltepunkt -84.5°C
Tæthed 0.8580g/mL
Kogepunkt 117.0°C to 118.0°C
Flammepunkt 11°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)3B
Brydningsindeks 1.3720 to 1.3740
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.858
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 145.99
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl borate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.