Få mere at vide
Triethyl aconitate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl aconitate |
| CAS | 5349-99-5 |
| Molekylær formel | C12H18O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid','triethyl ester, Ethyl aconitate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O6/c1-4-16-10(13)7-9(12(15)18-6-3)8-11(14)17-5-2/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7+ |
| SMIL | C(\CC(OCC)=O)(=C\C(OCC)=O)/C(OCC)=O |
| IUPAC navn | triethyl (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vægt | 258.11 |