Få mere at vide
Triethyl 4-fosfonokrotonat, cis + trans, 94%
Beskrivelse
Triethyl-4-phosphonocrotonate anvendes som en reaktant for iminodipropionsyre som en fraspaltelig gruppe til DNA-polymerisering ved HIV-1 revers transkriptase, oral biotilgængelig GPR40-agonistsyntese, fremstilling af mGlu4R-agonister og syntese af fluorketonhæmmere af gruppe VIA-phospholipinase-afhængige calcium-phospholipinase A2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
en reaktant for iminodipropionsyre som en fraspaltelig gruppe til DNA-polymerisering ved HIV-1 revers transkriptase, oral biotilgængelig GPR40-agonistsyntese, fremstilling af mGlu4R-agonister og syntese af fluorketonhæmmere af calcium-phospholipase-afhængige fluoroketon-hæmmere fra gruppe A2phospholipase-gruppen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyl 4-phosphonocrotonate |
| Navn note | Cis + Trans |
| Tæthed | 1.13 |
| Kogepunkt | 133 °C til 135 °C (0,4 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 250.23 |
| Procent renhed | 94% |