Få mere at vide
Triethyl 4-fosfonokrotonat, cis + trans, 94%
Artikelnummer. 11414443
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414443 10 g 10g
11433920 25 g 25g
11424443 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10995.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 10236-14-3 | C10H19O5P | 250,23 g/mol
Triethyl-4-phosphonocrotonate anvendes som en reaktant for iminodipropionsyre som en fraspaltelig gruppe til DNA-polymerisering ved HIV-1 revers transkriptase, oral biotilgængelig GPR40-agonistsyntese, fremstilling af mGlu4R-agonister og syntese af fluorketonhæmmere af gruppe VIA-phospholipinase-afhængige calcium-phospholipinase A2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Triethyl-4-phosphonocrotonate anvendes som
en reaktant for iminodipropionsyre som en fraspaltelig gruppe til DNA-polymerisering ved HIV-1 revers transkriptase, oral biotilgængelig GPR40-agonistsyntese, fremstilling af mGlu4R-agonister og syntese af fluorketonhæmmere af calcium-phospholipase-afhængige fluoroketon-hæmmere fra gruppe A2phospholipase-gruppen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10236-14-3
Molekylær formel C10H19O5P
Molekylvægt (g/mol) 250.23
MDL nummer MFCD00009192
InChI nøgle LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Synonym triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
PubChem CID 5365783
IUPAC navn ethyl (E)-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 4-phosphonocrotonate
Navn note cis + trans
Tæthed 1.13
Kogepunkt 133°C to 135°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 10 g
Formel vægt 250.23
Procent renhed 94%