Få mere at vide
Triethyl 4-fosfonokrotonat, 92%, overvejende trans
Artikelnummer. 10242892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10242892 10 g 10g
10235480 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152120100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10236-14-3 | C10H19O5P | 250,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10236-14-3
Molekylær formel C10H19O5P
Molekylvægt (g/mol) 250.23
MDL nummer MFCD00009192
InChI nøgle LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Synonym triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
PubChem CID 5365783
SMIL CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 4-phosphonocrotonate
Navn note 92%
Farve Gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 133,0 °C til 135,0 °C (0,4 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 92%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1,4525 til 1,4555
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.12
IUPAC navn ethyl (E)-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoat
Formel vægt 250.23
Procent renhed 92%
Fysisk form Væske