Få mere at vide
Triethyl 4-fosfonobutyrat, 97%
Artikelnummer. 11368455
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368455 2 g 2g
11378455 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10488.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2327-69-7 | C10H21O5P | 252,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2327-69-7
Molekylær formel C10H21O5P
Molekylvægt (g/mol) 252.247
MDL nummer MFCD00015168
InChI nøgle FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 281201
IUPAC navn ethyl-4-diethoxyphosphorylbutanoat
SMIL CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 4-phosphonobutyrate
Kogepunkt 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Brydningsindeks 1.437
Mængde 2 g
Beilstein 1791802
Synonym triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
Formel vægt 252.25
Procent renhed 97%