Få mere at vide
Triethyl 3-phosphonopropionate, 98%
Artikelnummer. 11378285
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378285 10 g 10g
11388285 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10190.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3699-67-0 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3699-67-0
Molekylær formel C9H19O5P
Molekylvægt (g/mol) 238.22
MDL nummer MFCD00015167
InChI nøgle JMJWCUOIOKBVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-diethoxyphosphoryl propanoate, triethyl 3-phosphonopropionate, 3-diethylphosphonopropionic acid ethyl ester, triethyl 3-phosphonopropanoate, ethyl 3-diethoxyphosphinyl propionate, ethyl 3-diethoxycarbonyl propanoate, propanoic acid, 3-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, ethyl 3-diethylphosphonopropionate, ethyl 3-diethylphosphono-propionate, ethyl 3-diethylphosphono propanoate
PubChem CID 281204
IUPAC navn ethyl-3-diethoxyphosphorylpropanoat
SMIL CCOC(=O)CCP(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 3-phosphonopropionate
Tæthed 1.094
Kogepunkt 127°C to 129°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 10 g
Beilstein 1790966
Formel vægt 238.22
Procent renhed 98%