missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triethyl 3-Methyl-4-phosphono-2-butenoate (~90%), TRC

Artikelnummer. 30451922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451922 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7768055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triethyl 3-Methyl-4-phosphono-2-butenoate
CAS 41891-54-7
Molekylær formel C11H21O5P
Mængde 5 g
Synonym Diethyl 3-ethoxycarbonyl-2-methyl-2-propenyl Phosphonate, 4-(Diethoxyphosphinyl)-3-methyl-2-butenoic acid Ethyl Ester, Triethyl 3-Methyl-4-phosphonocrotonate, Triethyl 4-Phosphono-3-methyl-2-butenoate
InChI formel InChI=1S/C11H21O5P/c1-5-14-11(12)8-10(4)9-17(13,15-6-2)16-7-3/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+
SMIL CCOC(=O)\C=C(/C)\CP(=O)(OCC)OCC
IUPAC navn ethyl (E)-4-diethoxyphosphoryl-3-methylbut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 264.26
Formel vægt 264.1127
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.