Få mere at vide
Triethyl 2-fosfonpropionat, TRC
Artikelnummer. 30454128
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30454128 5 g
1 options
Artikelnummer. 30454128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7981105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 2-Phosphonopropionate
CAS 3699-66-9
Molekylær formel C9H19O5P
Mængde 5 g
Synonym 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropionic Acid','','Triethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphoryl)propionic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropanoic Acid Triethyl ester, 2-Phosphonopropionic Acid Triethyl Ester, Ethyl 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoate, Ethyl 2-(Diethoxyphosphoryl)propanoate, Ethyl 2-(diethylphosphono)propionate, Ethyl alpha-diethylphosphonopropionate, Triethyl 2-Phosphonopropanoate, Triethyl 2-phosphonopropionate, Triethyl alpha-Phosphonopropionate, alpha-Diethylphosphonopropionic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
IUPAC navn ethyl 2-diethoxyphosphorylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 238.22
Formel vægt 238.097