Få mere at vide
Triethyl 2-fosfonpropionat, 98%
Artikelnummer. 10701841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701841 50 g Glasflaske 50g
10469640 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174360500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3699-66-9
Molekylær formel C9H19O5P
Molekylvægt (g/mol) 238.22
MDL nummer MFCD00009159
InChI nøgle BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
PubChem CID 107155
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphorylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 2-phosphonopropionate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 143,0 °C til 144,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4330
Mængde 50 g
Beilstein 04, I, 573
Specifik vægtfylde 1.11
Formel vægt 238.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl 2-phosphonopropionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.