Få mere at vide
Triethyl 2-fosfonpropionat, 98%
Artikelnummer. 11309809
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309809 10 g 10g
11319809 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23261.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238,22 g/mol
Triethyl-2-phosphonopropionat anvendes som reaktant i intramolekylær konjugataddition til syntese af floresolid B, enantioselektiv syntese af spiroindandi-methyleddikesyre og i stereoselektive intramolekylære Diels-Alder-reaktioner. Det spiller en vigtig rolle i Horner-Wadsworth-Emmons reaktioner og kemoenzymatisk one-pot syntese af gamma-butyrolactoner. Det bruges også til fremstilling af 3-[2]furyl-2-methylacrylsyreethylester ved at reagere med furfural.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethyl-2-phosphonopropionat anvendes som en reaktant i intramolekylær konjugataddition til syntese af floresolid B, enantioselektiv syntese af spiroindandi-methyleddikesyre og i stereoselektive intramolekylære Diels-Alder-reaktioner. Det spiller en vigtig rolle i Horner-Wadsworth-Emmons reaktioner og kemoenzymatisk one-pot syntese af gamma-butyrolactoner. Det bruges også til fremstilling af 3-[2]furyl-2-methylacrylsyreethylester ved at reagere med furfural.
Opløselighed Blandbar med chloroform og methanol
.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3699-66-9
Molekylær formel C9H19O5P
Molekylvægt (g/mol) 238.22
MDL nummer MFCD00009159
InChI nøgle BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
PubChem CID 107155
IUPAC navn ethyl-2-diethoxyphosphorylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl 2-phosphonopropionate
Tæthed 1.111
Kogepunkt 143°C to 144°C (12 mmHg)
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.432
Mængde 10 g
Beilstein 1786994
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vægt 238.22
Procent renhed 98%